Learn More
Blanco™ Chariot à plateforme en acier inox
Code produit 11922778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
605 x 780 x 840 mm
880 x 580 x 900 mm
1045 x 780 x 840 mm
1098 x 698 x 941 mm
Capacité de charge (métrique):
100 kg
120 kg
250 kg
400 kg
Type de roue:
Acier galvanisé, fixes et pivotantes / freins
Polyamide synthétique, fixes et pivotantes / freins
Polyamide synthétique, pivotantes et pivotantes / freins
Description:
Bord entièrement profilé
Surface plate et lisse.
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Capacité de charge (métrique) Type de roue Description Conditionnement
11922778 880 x 580 x 900 mm 120 kg Polyamide synthétique, fixes et pivotantes / freins Bord entièrement profilé 1 pièce
11932778 1045 x 780 x 840 mm 250 kg Polyamide synthétique, fixes et pivotantes / freins Surface plate et lisse. 1 pièce
11912778 605 x 780 x 840 mm 100 kg Polyamide synthétique, pivotantes et pivotantes / freins Surface plate et lisse. 1 pièce
11962778 1098 x 698 x 941 mm 400 kg Acier galvanisé, fixes et pivotantes / freins Bord entièrement profilé -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11922778 Fournisseur Blanco™ Code fournisseur 572337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.47€
    651.50€ / 1 pièces
    Économisez 838.97€
    56% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Permet de transporter des éléments lourds et empilés. Le chariot à plateforme en acier inox Blanco™ est doté d’un plateau lisse et plat pouvant supporter jusqu’à 400 kg. La surface microplaquée simplifie l’entretien. Grâce aux tampons de protection, aux roulettes pivotantes avec freins et à la poignée solide, la manœuvre est sûre et facile.
Dans la cuisine professionnelle, l’industrie de la restauration ou l’environnement de laboratoire, les chariots à plateforme sont utilisés pour transporter des éléments lourds et empilés. Ces chariots rectangulaires à cadre rigide disposent d’une plateforme unique, de roulettes stables, de tampons de protection sur les renforts d’angles et d’une poignée de manœuvre.
  • En acier inox 18/8 qui ne rouille pas
  • Les plateaux à plateforme sont dotés d’un bord profilé ou d’une surface lisse et plate
  • Surface supérieure : micro-plaquée pour un entretien facile ; Surface inférieure : revêtement insonorisé
  • Quatre roulettes : fixes ou pivotantes (direction), deux avec freins
  • Roulettes en acier galvanisé ou en synthétique résistantes à la corrosion (conformes à la norme DIN 18867-8)
Spécification
Longueur (métrique) d’étagère 80 cm
Largeur (métrique) d’étagère 50 cm
Type de produit Chariot
Certifications/Conformité DIN 18867-8
Description Bord entièrement profilé
Dimensions (L x l x H) 880 x 580 x 900 mm
Finition Micropoli
Hauteur (métrique) 300 mm
Capacité Éléments empilés
Comprend Plateforme, poignée
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Matériau Acier inoxydable
Nbre de roulettes 4
Nbre d’étagères 1
Poids (métrique) 12 kg
Type de roue Polyamide synthétique, fixes et pivotantes / freins