Learn More
AMSTA Rostfritt Chariot en acier inoxydable à 4 roulettes
GREENER_CHOICE
Code produit 11711776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
350 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11711776 350 mm 1 pièce
11711786 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11711776 Fournisseur AMSTA Rostfritt Code fournisseur 5070830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    183.24€ / 1 pièces
    Économisez 13.76€
    6% de réduction
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chariot en acier inoxydable de haute qualité, disponible en différentes tailles.
  • Qualité
  • cordons de soudure invisibles
  • finition de qualité pharmaceutique
  • production durable
  • Fabriqué en Suède
  • Deux roulettes avec freins et deux roulettes sans freins
Spezifikation
Type Chariot à tambour
Capacité 1 fût (20 à 55 gal.)
Capacité de charge (impériale) 264.6 lb.
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Matériau Acier
Couleur Argent
Diamètre (métrique) 350 mm
Poids (métrique) 5.0 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.