Learn More
AMSTA Rostfritt Chariot en acier inoxydable à 4 roulettes
Code produit 11711786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
350 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11711786 400 mm 1 pièce
11711776 350 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11711786 Fournisseur AMSTA Rostfritt Code fournisseur 5070850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.63€
    249.16€ / 1 pièces
    Économisez 68.47€
    21% de réduction
Expédition estimée: 04-02-2027
Chariot en acier inoxydable de haute qualité, disponible en différentes tailles.
  • Qualité
  • cordons de soudure invisibles
  • finition de qualité pharmaceutique
  • production durable
  • Fabriqué en Suède
  • Deux roulettes avec freins et deux roulettes sans freins
Spécification
Type Chariot à tambour
Capacité 1 fût (20 à 55 gal.)
Capacité de charge (impériale) 264.6 lb.
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Matériau Acier
Couleur Argent
Diamètre (métrique) 400 mm