Learn More
Bochem™ Chariot en acier inoxydable
Code produit 12621915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
300 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) unitSize
12621915 300 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12621915 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11418
Expédition estimée: 14-09-2026
Spécification
Type de produit Chariot
Dimensions (L x l x H) 100 x 65 x 85 cm
Finition Mat
Hauteur (métrique) 850 mm
Longueur (métrique) 100 cm
Capacité de charge (métrique) 300 kg
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Nbre de roulettes 2
Largeur (métrique) 65 cm