Learn More
Gilac™ Chariot en acier inoxydable pour conteneur de grand volume
Code produit 17998461
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
220 L Semicircular Container
75 L Semicircular Container
Récipient de 100 l
Récipient de 170 l
Récipient de 220 l
Récipient de 310 l
Récipient de 500 l
Récipient semi-circulaire de 170 l
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17998461 Récipient semi-circulaire de 170 l 1 pièce
17938721 75 L Semicircular Container 1 pièce
17978641 Récipient de 100 l 1 pièce
17918661 Récipient de 170 l 1 pièce
17988641 Récipient de 220 l 1 pièce
17958941 220 L Semicircular Container 1 pièce
17958441 Récipient de 310 l 1 pièce
17958741 Récipient de 500 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17998461 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G194795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1789.20€
    1198.29€ / 1 pièces
    Économisez 590.91€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le chariot en acier inoxydable pour conteneurs de grand volume facilite le travail à hauteur de poitrine. Équipé de roues de 125 mm de diamètre en PA blanc (2 fixes et 2 pivotantes avec freins).
  • Chariot équipé de roues de 125 mm de diamètre en PA blanc (2 fixes et 2 pivotantes avec freins).
  • L'acier inoxydable est recommandé dans les environnements humides (aucun dommage aux roulements même en présence d'eau).
  • Facilite le travail à hauteur de poitrine.
Spécification
Type Chariot
Capacité Conteneurs à grand volume
Capacité de charge (métrique) 100 kg
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de roulette (métrique) 125 mm
À utiliser avec (équipement) Récipient semi-circulaire de 170 l
Hauteur (impériale) 35,4 in
Hauteur (métrique) 900 mm