Learn More
Blanco™ Chariot en acier inoxydable
Code produit 11942778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11942778 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11942778 Fournisseur Blanco™ Code fournisseur 569773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1853.10€
    462.06€ / 1 pièces
    Économisez 1391.04€
    75% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Avec des bords en relief sur tout le tour qui empêchent tout glissement par-dessus le bord. Le chariot en acier inox Blanco™ est équipé de roulettes pivotantes pour un déplacement optimisé.
  • Silencieux intégrés montés en dessous de chaque étagère
  • Les bords courbés à profil embouti garantissent une capacité de charge élevée
  • Des soudures monoblocs relient le cadre tubulaire aux étagères pour une meilleure stabilité
  • Les rails de protection assurent une protection contre les chocs
  • Espace de 585 mm entre les étagères
Spécification
Longueur (métrique) d’étagère 900 mm
Largeur (métrique) d’étagère 55 cm
Type de produit Chariot utilitaire
Certifications/Conformité DIN 18867-8
Hauteur (métrique) 950 mm
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Nbre de roulettes 4
Nbre d’étagères 2
Poids (métrique) 18 kg (roulettes synthétiques)
Type de roue Roulettes pivotantes