Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure en acier inox
Code produit 13579000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
2 m
Conditionnement:
2m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
13579000 2 m 2m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13579000 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 123751
Expédition estimée: 30-11-2026
SilFlow est une plateforme microfluidique pour la chromatographie en phase gazeuse multidimensionnelle (GC)
  • Meilleure connectivité GC
  • Ferrules de rechange et tubulure disponibles
Spécification
Type Tubulures
Diamètre (métrique) externe 0,363 mm
Longueur totale (métrique) 2 m
Matériau Acier inoxydable