Learn More
Bochem™ Clip de tubulure en acier inoxydable
Code produit 10504841
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
17 mm
21 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10504841 21 mm 1 pièce
10613652 17 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10504841 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12134
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en acier inox 18/10. Bochem™ Les colliers de serrage en acier inoxydable sont utilisés avec les tubes.
  • En acier inox 18/10
  • Pour une utilisation avec une tubulure
Spécification
Diamètre (métrique) 21 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Quantité d’emballage 1/boîte
Type de produit Clip de tubulure