Learn More
Vici Valco Instruments™ Coupe-tube en acier inoxydable
Code produit 12772680
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubulure 1/16 po et 1/8 po en acier inox
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12772680 Tubulure 1/16 po et 1/8 po en acier inox 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12772680 Fournisseur Vici Valco Instruments™ Code fournisseur JR792
Expédition estimée: 24-11-2026
Réalisez une coupe lisse et uniforme des tubulures en acier inoxydable avec ce coupe-tubes de type roue pour tubulure. Le coupe-tube en acier inoxydable Vici Valco Instruments™ est idéal pour la coupe des tubulure en acier inox de 1/16 po et 1/8 po.
  • Pour tubulure 1/16 po et 1/8 po en acier inox
  • Feuilles lisses, coupes uniformes
  • Ébavurage et/ou fraisage minimal requis
  • Remplacement facile de la roue de coupe
  • Crée des coupes pour les connexions tube-à-tube et tube-à-fritté
  • Crée des coupes appropriées pour les connexions à volume mort nul
Spécification
Type Coupe-tube
À utiliser avec (équipement) Tubulure 1/16 po et 1/8 po en acier inox