Learn More
Schuett Biotec™ Plateau tournant en acier inoxydable
Code produit 10334181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
160 mm
Hauteur (métrique):
45 mm
70 mm
Type:
Pivotante
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Type Conditionnement
10334181 160 mm 70 mm Pivotante 1 pièce
10292911 160 mm 45 mm Pivotante 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10334181 Fournisseur Schuett Biotec™ Code fournisseur 3361252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.35€
    499.00€ / 1 pièces
    Économisez 251.35€
    33% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Pivotante
À utiliser avec (équipement) Boîtes de Petri Petriturn-Mplus
Hauteur (métrique) 70 mm
Diamètre (métrique) 160 mm