Learn More
Cole-Parmer™ Pinces brucelles en acier inoxydable
Code produit 11755449 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Type de pointe:
Coudé
Droit
Incurvé
Longue pointe fine
Pointe tranchante ultra fine
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de pointe Conditionnement
11755449 14,0 cm Longue pointe fine 1 pièce
11749909 10,8 cm Incurvé 1 pièce
11705499 10,8 cm Coudé 1 pièce
11735449 10,8 cm Pointe tranchante ultra fine 1 pièce
11745449 12,7 cm Droit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11755449 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0728704
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-01-2027
Recommandés pour la micro-électronique et l’assemblage de précision
Recommandés pour la micro-électronique et l’assemblage de précision
  • Pointes finies à la main pour plus de précision et une excellente dureté
  • La finition anti-reflets réduit la fatigue oculaire
  • Anti-magnétiques et résistants aux acides
Spécification
Longueur (métrique) 14,0 cm
Matériau Acier inoxydable
Nb par paquet Chaque
Quantité Unité
Modèle Droit
Type de pointe Longue pointe fine
Type de produit Pinces