Learn More
Arex Professional Equipment™ Paillasse en acier inox avec socle en U
Code produit 11844290
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1400 x 600 x 850 mm
1800 x 600 x 850 mm
2000 x 700 x 850 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
11844290 1400 x 600 x 850 mm 1 pièce
11864290 1800 x 600 x 850 mm 1 pièce
11845111 2000 x 700 x 850 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11844290 Fournisseur Arex Professional Equipment™ Code fournisseur CTT614S
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
  • Paillasse en acier inox 18/10
  • Hygiène parfaite
  • Nettoyage facile
  • Anti-corrosion
  • Revêtement entièrement en acier inox AISi 304 Cr Ni 18/10 sans angle vif
  • Hygiène maximale grâce au plan de travail parfaitement lisse. Surface inférieure avec revêtement insonorisant
  • Hauteur de travail: 85cm
  • Charge maximale: 150kg répartis
  • Piètement à section carrée 4 x 4cm assurant une stabilité maximale avec 4 pieds de mise à niveau réglables
  • Roulettes en option
  • Les blocs tiroirs en option sont uniquement compatibles avec les tables de profondeur 70cm
  • Paillasse standard piètement en U
Spécification
Dimensions (L x l x H) 1400 x 600 x 850 mm