Learn More
Thermo Scientific™ Raccords, raccords en T et croix en acier inox
Code produit 10715146 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Croix
Raccord en T
Raccord union
Description:
Trou traversant de 0,010 po
Trou traversant de 0,020 po
Trou traversant de 0,050 po
Trou traversant de 0,062 po
Volume balayé:
∼0,0 µl
0,025 μl
0,103 µl
0,129 μl
0,134 μl
0,57 μl
0,72 µl
0,836 µl
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Description Volume balayé Conditionnement
10715146 Raccord en T Trou traversant de 0,020 po 0,57 μl 1 pièce
10107384 Raccord union Trou traversant de 0,020 po 0,103 µl -
10669365 Raccord union Trou traversant de 0,020 po 0,134 μl 1 pièce
10046364 Raccord union Trou traversant de 0,020 po 0,129 μl 1 pièce
10302985 Croix Trou traversant de 0,020 po 0,72 µl 1 pièce
10097214 Raccord union Trou traversant de 0,010 po 0,025 μl 1 pièce
10007224 Raccord union Trou traversant de 0,050 po 0,836 µl 1 pièce
10189004 Raccord union Trou traversant de 0,062 po ∼0,0 µl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10715146 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur U428
En stock
Minimisez les volumes morts du système et assurez des connexions haute pression fiables dans votre système HPLC grâce aux raccords, raccords en T et croix en acier inox.
Minimisez les volumes morts du système et garantissez des connexions haute pression fiables dans votre système HPLC grâce aux raccords, raccords en T et croix en acier inox Thermo Scientific™. Comprend deux écrous et ferrules en acier inox.
  • Formats à volume mort totalement nul ou faible
  • Comprend deux écrous et ferrules en acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Raccord en T
Volume balayé 0,57 μl
Comprend Raccord en T
Description Trou traversant de 0,020 po
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Tubulure de 1/16 in de D.E.
Longueur (métrique) 22,61 mm