Learn More
HUBER Unipump en acier inox I DC
Code produit 10783856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression maximale:
1.0 bar
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pression maximale Conditionnement
10783856 1.0 bar 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10783856 Fournisseur HUBER Code fournisseur 1085.0001.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3805.00€
    3210.00€ / 1 pièces
    Économisez 595.00€
    15% de réduction
Expédition estimée: 10-02-2027
Comprend une pompe à pression externe.
  • Palier hors du circuit de liquide
  • Toutes les pièces du circuit de liquide et du boîtier sont en acier inox
  • Fonctionnement manuel (marche / arrêt) ou externe via un connecteur à 3 lignes
  • Câble (en option) pour un contact libre de potentiel des systèmes Unistat Tango et Unistats grande puissance
  • Compatible avec les thermostats et refroidisseurs
Spécification
Hauteur totale (métrique) 214 mm
Largeur totale (métrique) 219 mm
Température (métrique) Max −1207° ; à 300°C
Pression maximale 1.0 bar