Learn More
Bochem™ Pince universelle en acier inoxydable
Descrizione
- En acier inox 18/10
- Doigt avec liège
- DIN 12894
Specifica
Specifica
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Universal Clamp |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 0 à 80 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0 à 80 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?