Learn More
Bochem™ Pince universelle en acier inoxydable
Codice prodotto. 10747011
Cambia vista
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0 à 80 mm
Longueur (métrique):
150 mm
Matériau:
Acier inoxydable
Dimensione della confezione:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Matériau unitSize
10747011 0 à 80 mm 150 mm Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10747011 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 5425
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les pinces universelles en acier inox BOCHEM™ contiennent une grande variété d’équipements de laboratoire.
  • En acier inox 18/10
  • Doigt avec liège
  • DIN 12894
Specifica
Quantité 1 de chaque
Type Universal Clamp
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 0 à 80 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Diamètre (métrique) intérieur 0 à 80 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.