Learn More
Bochem™ Ciseaux universels en acier inoxydable avec poignée en plastique
Code produit 10498242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10498242 210 mm 1 pièce
10303951 190 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10498242 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 4251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.75€
    29.12€ / 1 pièces
    Économisez 14.63€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Conçus avec poignée ergonomique. Bochem™ Les ciseaux universels en acier inoxydable avec poignée en plastique possèdent une lame en acier inoxydable.
  • Poignée extérieure en plastique
  • Manche métallique persistant
  • Lame en acier inox
Spécification
Type de produit Ciseaux universels
Longueur (métrique) 210 mm
Matériau Acier inoxydable