Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Bols utilitaires, acier inoxydable 304
Code produit 11797255 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
858 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11797255 858 mL 1 pièce
11707265 2000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11797255 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 0727200
Expédition estimée: 08-01-2027
Bols utilitaires robustes en acier inoxydable 304 (SS) avec fond plat et côtés droits pour assurer la stabilité.
  • Ces bols robustes à parois droites sont fabriqués en acier inoxydable 304 avec une finition satinée qui les rend faciles à nettoyer.
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 858 mL
Capacité (impériale) 29 oz.
Hauteur (métrique) 6,7 cm
Diamètre (impériale) 5 in
Diamètre (métrique) 127 mm
Hauteur (impériale) 2,6 in
Type de produit Bol utilitaire