Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Plateaux utilitaires en acier inox
Code produit 15298924 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 6,5 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15298924 10 x 6,5 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15298924 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 0727711
Expédition estimée: 08-01-2027
Ce plateau utilitaire en acier inoxydable remplit de multiples fonctions en laboratoire.
  • Ce plateau en acier inoxydable 304 de forte épaisseur peut résister à des températures allant jusqu'à 650 °F (343 °C).
  • Gardez-en plusieurs sous la main pour transporter les fournitures, les instruments et autres articles.
Spécification
Dimensions (L x l) 10 x 6,5 po
Hauteur (métrique) 1,9 cm
Longueur (métrique) 25,4 cm
Matériau Métal
Type Plateau à usage général
Largeur (métrique) 16,5 cm
À utiliser avec (application) À portée de main pour transporter des fournitures, des instruments et autres articles
Quantité 1 de chaque
Longueur (impériale) 10 po
Hauteur (impériale) 0,75 po
Forme Rectangulaires
Température (impériale) Jusqu'à 650 °F
Température (métrique) Jusqu'à 343 °C
Largeur (impériale) 6,5 in