Learn More
Cole-Parmer™ Coupe de viscosité série EZ™
Code produit 11765339 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
10 à 36 cSt
161 à 1401 cSt
19 à 156 cSt
64 à 596cSt
79 à 784 cSt
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation unitSize
11765339 10 à 36 cSt 1 pièce
11795339 161 à 1401 cSt 1 pièce
11709529 19 à 156 cSt 1 pièce
11775339 64 à 596cSt 1 pièce
11785359 79 à 784 cSt 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11765339 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0870000
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesurez la viscosité à l’aide des coupes de viscosité en acier inox. Les coupes de viscosité de la série EZ™ offrent un moyen simple et économique de mesurer la viscosité. Ces coupes possèdent un orifice usiné pour garantir leur longueur et fournir
Pour effectuer une mesure : il vous suffit de remplir la coupe par immersion dans le liquide d’essai. Après avoir retiré la coupe, mesurez le temps nécessaire pour que la première rupture apparaisse dans le flux de liquide. Chaque coupe est fournie avec une table de conversion pour déterminer la viscosité en centistokes (cSt) en fonction du temps écoulé.
  • Dimensions conformes aux exigences de la norme D 4212 établie par l’ASTM
  • Conforme aux normes D1084 et D4212 établies par l’ASTM 816
  • Coupe et poignée en acier inox
  • ±3 % de tolérance de production
  • Le portoir carrousel en aluminium (disponible en option) peut contenir jusqu’à cinq coupes pour un stockage facile
Spécification
Type de produit Coupe de viscosité
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Moyen simple et économique de mesurer la viscosité
Vitesse de rotation 10 à 36 cSt