Learn More
RUBIS Brucelles de manipulation de plaquettes
Description
- Brucelles pour la manipulation de plaquettes
- Pinces de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Industrie des semi-conducteurs
- Très fiable
Spécification
Spécification
| Conception | Lèvre supérieure, palette inférieure perforée étagée |
| Longueur (impériale) | 5,12 in |
| Matériau | Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique |
| Longueur (métrique) | 130 mm |
| Type de produit | Brucelles de manipulation de plaquettes |
| Quantité (nbre par cas) | Each |
| Nombre de dents | 4 |
| Dimensions (L x l) | 130 x 12.5 mm |
| Largeur (métrique) | 12.5 mm |