Learn More
Gestigkeit Harry™ Bain-marie en acier inoxydable W 16
Code produit 10567472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
W 16
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
10567472 W 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10567472 Fournisseur Gestigkeit Harry™ Code fournisseur W16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1136.88€
    647.79€ / 1 pièces
    Économisez 489.09€
    43% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un bain-marie en acier inoxydable de haute qualité est capable d'atteindre des températures allant jusqu’à 95°'C.
  • Une option forte et économique pour un fonctionnement continu
  • Solidement intégré dans un boîtier en acier spécial
  • Contrôlé par un thermostat précis à +/-/−1,5k et mieux
  • Le système de protection anti-séchage empêche la surchauffe lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans le bain
  • Une protection supplémentaire est assurée grâce à un fusible de température
  • Le bloc de douche à profil bas (vendu séparément) permet à l'eau condensée de retomber dans la baignoire.
  • Manchon fileté pour tige de l’autoclave
Spécification
Gamme de températures 30°C à 95°C
Matériau Acier inoxydable
Modèle W 16
Poids (métrique) 3,0 kg
Tension 230 V
Puissance 1000 W