Learn More
Cole-Parmer™ Série WB-300 Stuart Bain-marie numérique à usage général
Code produit 13121204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 L
15 L
24 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13121204 24 L 1 pièce
13101204 6 L 1 pièce
13111204 15 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13121204 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1212281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00€
    1405.47€ / 1 pièces
    Économisez 254.53€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La série WB-300 Stuart Le bain-marie numérique à usage général est facile à utiliser et facile à nettoyer.
  • Le cadran analogique avec affichage numérique de la température le rend simple d'utilisation.
  • Les dispositifs de sécurité comprennent un capteur de niveau d'eau bas et une protection contre la surchauffe.
  • Le réservoir en acier inoxydable aux coins arrondis n'accumulera pas la saleté.
  • Le drain intégré simplifie les changements d'eau et le nettoyage
Ces bains-marie chauffants, simples d'utilisation, sont dotés d'un affichage LED de la température et d'un cadran analogique pour un réglage rapide et facile du point de consigne. Un capteur de niveau d'eau bas empêche l'ébullition à sec, et un système de protection contre la surchauffe surveille la température et contrôle le chauffage en cas de dysfonctionnement.
Le réservoir en acier inoxydable et la construction robuste du boîtier extérieur offrent une excellente durabilité. Le couvercle en polycarbonate offre une vue imprenable sur le contenu du bain et réduit les pertes de chaleur. Vidangez facilement le réservoir grâce à l'orifice de vidange intégré. Le chauffage est monté sous le réservoir, il ne gêne donc pas.
Spécification
Capacité (impériale) 6,3 gal
Capacité (métrique) 24 L
Gamme de températures De 25°C à 99,9°C
Type Bain-marie
Matériau Acier inoxydable
Stabilité de la température ± 0,5°C
Dimensions (P x L x H) 584 x 335 x 280 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 500 x 300 x 200 mm
Poids (métrique) 12,8 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz