Learn More
Atrow™ Panier grillagé en acier inox avec poignée
Code produit 11782983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
125 x 125 x 140 mm
140 mm de diamètre intérieur x 140 mm de hauteur
140 x 140 x 140 mm
160 mm de diamètre intérieur x 160 mm de hauteur
160 x 160 x 140 mm
160 x 160 x 160 mm
200 x 200 x 200 mm
200 mm x 200 mm (dia. int. x H)
300 mm x 200 mm (dia. int. x H)
Forme:
Carré
Rond
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Forme Conditionnement
11782983 160 mm de diamètre intérieur x 160 mm de hauteur Rond 1 pièce
11772983 140 mm de diamètre intérieur x 140 mm de hauteur Rond 1 pièce
11702993 200 mm x 200 mm (dia. int. x H) Rond 1 pièce
11712993 300 mm x 200 mm (dia. int. x H) Rond 1 pièce
11722993 125 x 125 x 140 mm Carré 1 pièce
11732993 140 x 140 x 140 mm Carré 1 pièce
11742993 160 x 160 x 140 mm Carré 1 pièce
11762993 200 x 200 x 200 mm Carré 1 pièce
15900256 160 x 160 x 160 mm Carré 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11782983 Fournisseur Atrow™ Code fournisseur 811661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.66€
    79.42€ / 1 pièces
    Économisez 32.24€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chargez des matériaux pour le stockage, le nettoyage, les bains chimiques et bien plus encore. Le panier grillagé en acier inox Atrow™ avec poignée est disponible dans une forme cylindrique ou carrée dans une multitude de tailles. Chacun d’eux est composé de barres en acier inox verticales et inclut une poignée à charnière pour une manipulation facile.
L’acier inox est durable et résistant à la rouille et à la corrosion et peut être utilisé dans une vaste gamme de températures. Cela permet d’utiliser ces paniers de manipulation de matériaux dans une vaste gamme d’applications, notamment l’organisation de l’espace de travail, le nettoyage et le rinçage, les bains chimiques et le thermocyclage.
  • Paniers ronds présentant des diamètres de 140 mm–300 mm
  • Paniers carrés présentant des longueurs latérales de 125 mm–200 mm
  • Les paniers peuvent être immergés et utilisés dans les environnements à haute et basse température
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Forme Rond
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 160 mm de diamètre intérieur x 160 mm de hauteur
Comprend Poignée
Type de produit Panier en fil
Diamètre (métrique) interne 160 mm
Hauteur (métrique) 160 mm