Learn More
Bochem™ Panier grillagé en acier inox, carré, 2 attaches
Code produit 10692112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
400x300x200
500 x 300 x 250 mm
600 x 400 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10692112 500 x 300 x 250 mm 1 pièce
10576371 400x300x200 1 pièce
10234271 600 x 400 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10692112 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 10073
Expédition estimée: 07-01-2027
Stockez les articles de laboratoire dans le panier grillagé en acier inox Bochem™, carré, à 2 attaches. .
  • Largeur de maille de 8 x 8 x 1 mm,
  • Carré
  • Acier inoxydable
  • 2 réticulations
Spécification
Dimensions (L x l) 500 x 300 mm (L x l)
Dimensions (L x l x H) 500 x 300 x 250 mm
Type de produit Panier en fil
Array 500 mm