Learn More
Bochem™ Panier en fil d’acier inox, carré
Code produit 10000751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Array:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize Array
10000751 150 x 150 x 150 mm 1 pièce -
10468812 180 x 180 x 180 mm 1 pièce 180 mm
10603462 160 x 160 x 160 mm 1 pièce 160 mm
10545031 200 x 200 x 150 mm 1 pièce 200 mm
10545221 250 x 150 x 150 mm 1 pièce 250 mm
10654032 300 x 200 x 150 mm 1 pièce 300 mm
10644032 200 x 200 x 200 mm 1 pièce 200 mm
10244271 400 x 300 x 200 mm 1 pièce 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10000751 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 10025
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez les articles de laboratoire dans le panier en fil d’acier inox Bochem™, carré. Il est robuste et stable.
  • Acier inox
  • Carré
  • Fond plat pour la stabilité
Spécification
Dimensions (L x l) 150 x 150 mm (L x l)
Dimensions (L x l x H) 150 x 150 x 150 mm
Type de produit Panier en fil