Learn More
Bochem™ Panier en fil d’acier inox, carré
Stockez les articles de laboratoire dans le panier en fil d’acier inox Bochem™, carré. Il est robuste et stable.
Marque: Bochem™ 10030
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Acier inox
- Carré
- Fond plat pour la stabilité
Spécification
Panier en fil | |
200 mm | |
200 L x 200 Wmm | |
200 x 200 x 150 mm |