Learn More
Bochem™ Paniers en fil d’acier inox
Code produit 10603652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
150 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique)
10603652 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10603652 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 10028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.14€
    62.96€ / 1 pièces
    Économisez 18.18€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Matériau 18/10 E-Poli
Dimensions (L x l x H) 180 x 180 x 150 mm
Longueur (métrique) 180 mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 180 mm