Learn More
Bochem™ Panier en fil d’acier inox, carré
Code produit 10683452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
150 x 100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10683452 150 x 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10683452 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 10023
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Stockez les articles de laboratoire dans le panier en fil d’acier inox Bochem™, carré. Il est robuste et stable.
  • Acier inox
  • Carré
  • Fond plat pour la stabilité
Spécification
Dimensions (L x l x H) 150 x 100 x 100 mm
Type de produit Panier en fil
Array 150 mm