Learn More
Systec™ Panier en maille d’acier inoxydable
Code produit 12195481
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Autoclave Systec de série V, modèles V-65 à V95
Systec Autoclave série V V-75
Systec D-100, H-100, D-200, H-200
Systec D-150, H-150
Systec D23
Systec D45
Systec V-40, V-55
Systec V-65, V-95
Dimensions:
330 x 290 mm (H, diamètre)
385 x 365 mm (H, diamètre)
390 x 240 mm (H, diamètre)
390 x 290 mm (H, diamètre)
400 L x 19 l x 160 mm H
495 x 318 x 219 mm (L x l x H)
500 x 240 x 220 mm (L x l x H)
750 x 370 x 150 mm (L x l x H)
750 x 370 x 300 mm (L x l x H)
885 x 240 mm (H, diamètre)
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Dimensions Conditionnement
12195481 Systec D-150, H-150 750 x 370 x 150 mm (L x l x H) 1 pièce
12002949 Systec D-150, H-150 750 x 370 x 300 mm (L x l x H) 1 pièce
12185481 Systec D-100, H-100, D-200, H-200 495 x 318 x 219 mm (L x l x H) 1 pièce
10216853 Systec D-150, H-150 750 x 370 x 300 mm (L x l x H) 1 pièce
10795292 Systec D23 400 L x 19 l x 160 mm H 1 pièce
12012979 Systec D45 500 x 240 x 220 mm (L x l x H) 1 pièce
10484803 Systec V-65, V-95 885 x 240 mm (H, diamètre) -
11345814 Systec V-40, V-55 330 x 290 mm (H, diamètre) 1 pièce
10552275 Systec V-65, V-95 390 x 240 mm (H, diamètre) 1 pièce
10283713 Systec Autoclave série V V-75 390 x 290 mm (H, diamètre) 1 pièce
10601534 Autoclave Systec de série V, modèles V-65 à V95 385 x 365 mm (H, diamètre) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12195481 Fournisseur Systec™ Code fournisseur 7076
Expédition estimée: 19-01-2027
Utilisez ces paniers en treillis empilables avec les autoclaves Systec™. Les paniers en treillis métallique sont fabriqués en acier inoxydable et avec des soudures de haute qualité.
  • Les autoclaves de paillasse sont équipés de vis de mise à niveau réglables pour assurer la stabilité
  • Utilisez la totalité de l’espace disponible dans la chambre, notamment lors de la stérilisation de petits éléments
  • Possibilité de retirer l’ensemble du système de tablettes ou les plateaux individuels
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systec D-150, H-150
Type de produit Wire Mesh Basket
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1 de chaque
Dimensions 750 x 370 x 150 mm (L x l x H)
Dimensions (L x l x H) 750 x 370 x 150 mm