Learn More
Labconco™ Stainless Steel Work Surface for XPert™ and RXPert™ Units
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
- Type 304 Stainless Steel work surfaces have a 1 in. deep front spill trough and fit the dimensions of XPert Systems and Stations.
- 4 ft. width
Spécification
Spécification
| Type de produit | Work Surface |
| Couleur | Silver |
| Nbre de portes | None |
| Nbre de tiroirs | None |
| Matériau | Stainless Steel (304) |