Learn More
Erlab Plan de travail en acier inoxydable Captair 633 Smart
Code produit 15613784 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Captair Hotte de filtration sans conduit 633
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15613784 Captair Hotte de filtration sans conduit 633 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15613784 Fournisseur Erlab Code fournisseur I0165050001
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Surface de travail pour vos hottes à extraction sans conduit.
  • Surface de travail pour votre hotte à extraction sans conduit Captair 633 Smart
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Équipement : Bac de rétention des déversements
Spécification
À utiliser avec (équipement) Captair Hotte de filtration sans conduit 633
Type de produit Surface de travail