Learn More
Erlab Table de travail en acier inox
Code produit 31793985 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Captair Hottes filtrantes sans conduits
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31793985 Captair Hottes filtrantes sans conduits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31793985 Fournisseur Erlab Code fournisseur I0115050001
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Le plan de travail est conçu pour répondre aux exigences des environnements professionnels grâce à sa solidité, sa stabilité et sa capacité à résister à une utilisation intensive.
  • Plans de travail de laboratoire et surfaces de pesée : Erlab Les plans de travail sont conçus pour offrir une surface de travail durable, chimiquement résistante et facile à nettoyer pour les enceintes sans conduit, les armoires de stockage filtrantes et les établis de laboratoire. Chaque surface est dimensionnée pour s’adapter exactement à l’équipement correspondant Erlab .
  • Matériaux sélectionnés pour un usage en laboratoire
    • Matériaux à haute résistance adaptés au contact quotidien avec des produits chimiques de laboratoire
    • Surface lisse, non poreuse et rapide à décontaminer
    • Résistant aux rayures, aux produits de nettoyage par impact et de routine
    • Versions en acier inoxydable disponibles pour des applications nécessitant une résistance chimique et biologique maximale
    • Versions segmentées et de pesée disponibles pour des besoins spécifiques de manutention
  • Conçu pour une manipulation sûre : La géométrie du plan contribue à la performance de confinement de l’enceinte en maintenant un flux d’air correct à la surface de travail. Les versions segmentées permettent un retrait facile pour le nettoyage ou le passage d’équipements, tandis que les surfaces de pesée offrent un support stable et amorti par les vibrations pour des équilibres de précision.
  • Principaux avantages :
    • Surface de travail chimiquement résistante, facile à nettoyer.
    • Ajustement exact avec l’équipement correspondant Erlab .
    • Longue durée de service sous une utilisation intensive en laboratoire.
    • Options disponibles pour la pesée et les configurations segmentées.
    • Contribue à la bonne circulation d’air et à la performance de confinement.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Captair Hottes filtrantes sans conduits
Type de produit Surface de travail