Learn More
Buerkle™ Colliers de serrage à vis sans fin
Code produit 10428151 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 à 16 mm de diamètre
12 à 20 mm de diamètre
16 à 27 mm de diamètre
20 à 32 mm de diamètre
8 à 12 mm de diamètre
de 25 à 40 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
10428151 10 à 16 mm de diamètre 10 pièces
10595624 8 à 12 mm de diamètre 10 pièces
16616703 de 25 à 40 mm 10 pièces
15784068 20 à 32 mm de diamètre 10 pièces
10263020 12 à 20 mm de diamètre 10 pièces
10550784 16 à 27 mm de diamètre 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10428151 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 86771016
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
En acier inox 1,4016
  • Avec filetage
  • La vis est revêtue de zinc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 10 à 16 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec Tuyaux
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille de la tubulure 10 à 16 mm de diamètre
Type de produit Clip de serrage à vis sans fin