Learn More
Sampling Systems™ Bidon de stockage en acier inox
Code produit 15899581 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
25 L
50 L
100 L
150 L
200 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15899581 50 L 1 pièce
15849581 10 L 1 pièce
15859581 100 L 1 pièce
15869581 150 L 1 pièce
15879581 200 L 1 pièce
15889581 25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15899581 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A12650
Expédition estimée: 16-03-2027
Une conception robuste et hygiénique les rend adaptées aux applications les plus exigeantes. Le bidon de stockage Sampling Systems™ en acier inox est doté d’une finition de très haute qualité et est fourni avec des poignées latérales robustes, un co
  • Barils ouverts de qualité pharmaceutique et chimique avec couvercles
  • Formats de 5 L à 200 L (plus grands formats disponibles sur demande)
  • Construction robuste et de haute qualité
  • Pièces de contact fabriquées en acier inox 316L
  • Intérieur sans fissure
  • Couvercle fixé avec cerclage à pince (acier inox 304)
  • Joint de couvercle ; caoutchouc de silicone acceptable FDA
  • Bord supérieur hygiénique
  • Avec poignées latérales
  • Bonne construction GMP entièrement soudée
Spécification
Type de produit Récipient de stockage
Capacité (métrique) 50 L
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Couvercle, pince et joint en silicone
Hauteur (métrique) 435 mm
Diamètre (métrique) interne 393 mm