Learn More
Sanplatec™ Dessiccateur sous vide en acier inoxydable SNV-250SUS
Code produit 30245657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
15 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30245657 15 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La fenêtre de porte transparente est en métal. Veuillez vérifier la résistance du matériel avant d’utiliser des matériaux émettant de la chaleur ou des produits chimiques.
Code produit 30245657 Fournisseur Sanplatec™ Code fournisseur 27400+BS/RCSNV250SUS
Expédition estimée: 08-03-2027
La fenêtre de porte transparente est en métal. Veuillez vérifier la résistance du matériel avant d’utiliser des matériaux émettant de la chaleur ou des produits chimiques.
L'acier inoxydable offre une excellente durabilité et une grande résistance chimique. Format compact avec 2 vannes et 1 manomètre.
  • Dessiccateur sous vide d'excellente durabilité et étanchéité à l'air
  • Cadre de porte en acier inoxydable, panneau de porte en plaque acrylique pour une excellente visibilité de l'échantillon
  • Le matériau SUS empêche la corrosion lors du stockage de produits chimiques.
  • Vide admissible : de 0,1 à 101 kPa
  • Volume : environ 15 L
  • Manomètre à vide : 1 pièce (pour 0 à 0,1 MPa)
  • Valves : 2 pièces (diamètre extérieur de la buse 9 mm)
  • Matériau extérieur : Acier inoxydable (SUS304)
  • Matériau intérieur : Acier inoxydable (SUS304)
  • Étagère : Acier inoxydable, 1 pièce (hauteur de l'espace inférieur 100 mm, hauteur de l'espace supérieur 150 mm)
  • Porte : Cadre en acier inoxydable (SUS304) + plaque acrylique 20 mm
  • Joint de porte : caoutchouc silicone
Spécification
Matériau Plastic (Plastique)
Type de produit Dessiccateur à vide
Comprend 2 valvules, 1 manomètre, 1 étagère
Volume (métrique) 15 l
Hauteur (métrique) 335 mm
Poids (métrique) 19 kg