Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ StainTray™
Code produit 15518996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 each
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15518996 1 each 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15518996 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 44040410
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut être utilisé comme chambre humidifiée et protégée de la lumière pour la coloration des lames pour l’immunohistochimie ou l’immunocytochimie. Le StainTray™ est doté d’une base noire en ABS robuste résistant à un large éventail de produits chimiques (éviter les hydrocarbures chlorés).
  • Accepte jusqu’à 20 lames sur quatre rails en plastique recouverts d’une bande en polymère pour tenir parfaitement les lames même si le plateau est maintenu à un angle
  • Lorsque de l’humidité est nécessaire, les puits entre les rails retiennent jusqu’à 1 ml d’eau en toute sécurité sans éclaboussures
  • Les puits du milieu peuvent retenir jusqu’à 2 ml chacun
  • Les rails sont relevés non seulement pour éviter que l’eau ne touche les lames, mais aussi pour rendre les lames plus facilement récupérables
  • La base contient également une solution de coloration excessive qui s’écoule des lames
  • Quatre pieds en caoutchouc assurent une plus grande stabilité de la base
  • Les unités sont empilables à des fins de stockage et d’économie d’espace
  • Un couvercle noir est inclus pour le travail avec les réactifs fluorescents. Il est fabriqué en ABS et peut tolérer une plage de température de −80°C à 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateau de coloration
Capacité de lame 20
Gamme de produits eBioscience
À utiliser avec (application) Immunocytochimie, coloration immunohistochimique, coloration immunohistochimique des coupes de tissus fixés à la formaline et inclus dans la paraffine, coloration immunohistochimique des coupes de tissus congelés, microscopie
Quantité 1 each