Learn More
Rogo Sampaic™ Support
Code produit 11702674
Change view
Click to view available options
Dimensions:
180 mm
120 x 210 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11702674 120 x 210 mm 1 pièce
11722674 180 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11702674 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur FFB515
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Type de produit Support
Longueur (métrique) 210 mm
Dimensions 120 x 210 mm
Dimensions (L x l) 210 x 120 mm
Hauteur (impériale) 3 pieds
Nb par paquet 1 de chaque
Largeur (métrique) 120 mm