Learn More
Thermo Scientific™ Support pour décapsuleur de bouchon à vis à 8 canaux
Description
Traitez un portoir complet de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ ou Thermo Scientific™ Nunc™ en moins d’une minute grâce à cette boucheuse / déboucheuse manuelle et ergonomique. La boucheuse / déboucheuse de bouchons à vis 8 canaux Thermo Scientific™ est conçue pour boucher les tubes au couple de serrage optimal afin de préserver l’intégrité des échantillons et de prévenir la perte d’échantillons pendant le stockage. La boucheuse/déboucheuse 8 canaux est un ajout pratique au traitement sur paillasse des tubes de stockage dotés de bouchons à vis.
Caractéristiques :
- Améliore le débit de traitement des procédures manuelles avec le bouchage et le débouchage automatisés en colonne en à peine quatre secondes
- Garantit la reproductibilité en bouchant tous les tubes à un niveau de couple de serrage optimal spécifié pour le tube
- Sa conception légère, ergonomique et facile à utiliser permet à quiconque dans le laboratoire de boucher ou de déboucher les tubes
- Son support facilite le stockage des bouchons enlevés pendant les étapes de traitement des échantillons
- Pratiquement toujours disponible pour l’utilisation grâce à sa batterie longue durée et sa rapidité de rechargement
Spécification
Spécification
| Format de débouchage | 8 canaux |
| Description | Socle pour boucheuse / déboucheuse |
| Dimensions (L x l x H) | 9,87 x 3,76 x 2 po (25,1 x 9,5 x 5 cm) |
| Alimentation électrique | 110 à 240 V, 50/60 Hz |
| Hauteur (impériale) | 2 in |
| Hauteur (métrique) | 5 cm |
| Longueur (impériale) | 9,87 in |
| Longueur (métrique) | 25,1 cm |
| Poids net (impériale) | 0,97 lb |
| Poids net (métrique) | 0,44 kg |
| Afficher plus |