Learn More
Caframo™ Tige de support pour agitateurs à tige
Description
- Tige de remplacement pour le support standard A110 (14-500-354 et 14-500-2)
- Également compatible avec le socle Caframo A110BASE (14-638-265) très résistant
- Composé d’un tube en acier inoxydable 304, d’un diamètre de 25 mm (1 po)
- S’adapte aux récipients de mélange plus grands
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 1 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 25 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Socle A110, Socle A110 à usage intensif |
| Comprend | Bouchon de tige |
| Longueur (impériale) | 48 in |
| Longueur (métrique) | 1219 mm |
| Type | Tige-support |
| Revêtement | Uncoated |
| Matériau | Acier inoxydable |