Description
Ce système de filtration d’air autonome, connecté à Halo, avec fonction de purification d’air, capte les substances souhaites présenter des substances pulmonaires à la source et les absorbe en permanence dans des filtres à haute efficacité.
- Normes de sécurité : Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France
- Marquage CE
- Dimensions : Largeur extérieure 592 mm - Profondeur extérieure 892 mm - Profondeur extérieure 303 mm
- Débit d'air 220 m³/h
- Tension / Fréquence : 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique 50 W
- La structure est composée d'un cadre métallique en acier anticorrosion recouvert de polyester à 100 %.
- Module de filtration fabriqué en polypropylène injecté
- Connexion par câble Ethernet RJ45
- Filtration au charbon actif pour les gaz et les vapeurs : composés organiques, formaldéhyde, vapeurs organiques et
- vapeurs acides
- Capteurs de performance de la qualité de l'air : Capteur semi-conducteur pour COV - Capteur électrochimique pour le formaldéhyde - Capteur semi-conducteur ou électrochimique pour une large gamme de polluants
- Préfiltre : Filtre à particules
- Postfiltre : Filtre à particules
- Capteur de température/humidité relative
- Capteur de particules
- Montage au plafond : suspendu par 4 boulons à œil (inclus)
- Poids : 31 kg
- Mode de fonctionnement 24h/24 et 7j/7, Nuit/Jour, Détection min/max, Valeur de détection uniquement
- Volume protégé de 55 m³ ou surface de 25 m²² avec une hauteur sous plafond de 2m50
- Interface de communication : Communication simple par impulsions LED : Réglages du ventilateur, minuterie d'utilisation, panne du ventilateur, détection automatique de la qualité de l'air
- eGuard™ Application de contrôle à distance pour surveiller les unités HALO, modifier les paramètres et envoyer immédiatement des alertes de sécurité à vos appareils (mobile, tablette et PC).
- connexion réseau
Spécification
Spécification
| Type de produit | Estación purificadora de aire |
| Type de filtre | Charbon aggloméré et/ou HEPA |
| Matériau | Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión, recubrimiento de polímero antiácido |
| Modèle | 35 C |
| Tension | 110/230 V |