Learn More
Cole-Parmer™ Pince d’extension à 3 broches standard, double ajustement, de taille moyenne, en zinc nickelé
Code produit 11795429 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11795429 Moyenne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11795429 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0802134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.74€
    57.03€ / 1 pièces
    Économisez 6.71€
    10% de réduction
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour maintenir en toute sécurité une grande variété de verrerie et d’appareils. Les pinces d’extension à 3 broches standard Cole-Parmer™ sont idéales pour les objets de forme irrégulière.
Une des dents ou un doigt est ajusté à l'aide d'un écrou papillon, tandis que l'autre reste fixe ou, pour une pince plus polyvalente, choisissez le modèle à double réglage.
  • Les deux broches se règlent facilement sur une large portée au moyen de vis de serrage
  • Disponible en acier inox ou en zinc nickelé
  • Fournis avec manchons en vinyle antidérapants
  • Comprend des couvertures en fibre de verre pour des températures supérieures à 100 °C
  • Disponible en petite, moyenne et grande tailles
  • Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils
Spécification
Type Pince d’extension à 3 broches
Matériau Zinc nickelé
Longueur (impériale) 9,02 po
Longueur (métrique) 22,9 cm
Dimensions Moyenne
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 69 mm
Dimensions (impériale) de la poignée De 0 à 2,72 po
Jaw Type Double ajustement