Learn More
Waring™ Malaxeur classique Waring™
Description
Broyeur à couteaux Waring Blendor 1L
• Universellement connu
• Waring Blendor 1 vitesse
• Waring 1L avec bol inox et couvercle vinyl/styrène
• Inclus avec bol inox 1L et couvercle vinyle/styrène
• Universellement connu
• Waring Blendor 1 vitesse
• Waring 1L avec bol inox et couvercle vinyl/styrène
• Inclus avec bol inox 1L et couvercle vinyle/styrène
Spécification
Spécification
| Ampérage | 1.8 A |
| Vitesse | 22,000 rpm |
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 1.8A |
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Quantité d’emballage | 1 Ea. |