Learn More
Koettermann™ Armoire standard pour substances chimiques, 1200 x 1920 x 516
Code produit 14885361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
516 x 1200 x 1920 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Conditionnement
14885361 516 x 1200 x 1920 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14885361 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 37500007
 Article restreint
Expédition estimée: 23-02-2027
L’armoire standard pour substances chimiques Koettermann™ de 1200 x 1920 x 516 permet un stockage adapté à une variété de besoins en laboratoire, mais convient particulièrement au stockage des produits chimiques.
  • Armoire chimique
  • Deux portes
  • Quatre étagères
  • Verrouillable
Spécification
Dimensions (P x L x H) 516 x 1200 x 1920 mm
Comprend Verrouillage
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 4
Type de produit Armoire chimique