Learn More
WTW™ Manchon d’étalonnage et de stockage standard pour instrument de mesure d’oxygène WTW™
Code produit 10519911
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instrument de mesure d’oxygène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10519911 Instrument de mesure d’oxygène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10519911 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 205362
Expédition estimée: 29-12-2026
Les récipients d’étalonnage et de stockage pour les capteurs d’oxygène WTW conviennent à l’étalonnage conforme aux normes (DIN ISO 5814 ou DIN ISO 17289 : 2014-12) avec de l’air saturé en vapeur d’eau ainsi que pour le stockage des capteurs afin de protéger la membrane sensible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Manchon d’étalonnage et de stockage standard
À utiliser avec (équipement) Instrument de mesure d’oxygène