Learn More
Corning™ Buses de biorinçage coniques standard
Code produit 17790789 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
22 G
25 G
27 G
Nozzle Diameter (Metric):
200 μm
250 μm
410 μm
Couleur:
Bleu
Rouge
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge Nozzle Diameter (Metric) Couleur Conditionnement
17790789 22 G 410 μm Bleu 50 pièces
17780789 25 G 250 μm Rouge 50 pièces
17770789 27 G 200 μm Transparent 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17790789 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6167
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ces buses de biorinçage coniques standard sont conçues pour être utilisées avec la bioimprimante Matribot™. En polypropylène, avec un connecteur Luer femelle, et disponibles en 22 G, 25 G et 27 G.
  • En PP
  • Avec connecteur Luer femelle
  • Disponible en 22 G, 25 G et 27 G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Type de produit Buses de biorinçage
Matériau Polypropylène
Nozzle Diameter (Metric) 410 μm
Description Avec connecteur Luer femelle
Jauge 22 G
Longueur (impériale) 1,26 in
Longueur (métrique) 32 mm
Quantité 50 buses