Learn More
Cole-Parmer™ Brillancemètre numérique standard
Code produit 13476503 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension :1,5V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
13476503 Tension :1,5V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13476503 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5960005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez ce brillancemètre pour évaluer le lustre de toute surface revêtue, vérifier les peintures ou les encres, inspecter les matériaux d’impression et bien plus encore.
  • À l’aide d’une source IR qui émet un faisceau de lumière à un angle par rapport à la surface, un capteur mesure la lumière réfléchie.
  • Dispose d’un écran LCD à 3 chiffres et peut être sélectionné par commutation pour un angle de mesure standard de 60° ou un angle de mesure des surfaces ultra-brillantes de 20°.
  • Le capteur est séparé de l’appareil de mesure pour mesurer les surfaces difficiles à atteindre.
  • Comprend un câble de connexion extensible de 1 pi (30,5 cm) et quatre piles AAA de 1,5 V.