Learn More
Kinematica Agrégat de dispersion standard pour PT2500E
Code produit 13486473 Tous les produits Kinematica Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la sonde:
12 mm
25 mm
Plage de volume (métrique):
100 ml à 2 L
100 ml à 2,5 L
Vitesse:
21 m/s
26 m/s
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la sonde Plage de volume (métrique) Vitesse Conditionnement
13486473 25 mm 100 ml à 2,5 L 26 m/s 1 pièce
11980439 12 mm 100 ml à 2 L 21 m/s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13486473 Fournisseur Kinematica Code fournisseur 11030265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2483.25€
    2302.00€ / 1 pièces
    Économisez 181.25€
    7% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Utilise deux rangées de dents, convient à un large éventail d’applications de laboratoire et est fiable et efficace.
  • Sélection et applications :
    • Toutes les tâches de dispersion standard
    • Broyage d’échantillons de tissus animaux et humains dans une grande variété de fluides et de volumes
    • Préparation d’échantillons pour l’extraction et la dissolution de matières organiques
    • Préparation d’échantillons pour les procédures de diagnostic médical ainsi que pour l’analyse d’ADN
    • Extractions de systèmes / substances à partir d’échantillons d’origine végétale
    • Rupture de cellules animales et humaines
    • Désagglomération de structures cellulaires unies
    • Mélange intensif
Spécification
Type de produit Agrégat de dispersion standard
Vitesse 26 m/s
Plage de volume (métrique) 100 ml à 2,5 L
Diamètre (métrique) de la sonde 25 mm
Longueur (métrique) 192 mm
Modèle PT-DA 25/2FEC-E1
Quantité d’emballage 1 de chaque