Learn More
Welch™ Pompe à membrane à usage standard
Code produit 12642895 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,1 m³ /heure.
17 m³ /heure.
2,2 m³ /heure.
7,5 m3/h (125 l/min)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
12642895 1,1 m³ /heure. 1 pièce
12662895 17 m³ /heure. 1 pièce
12632895 2,2 m³ /heure. -
11812253 7,5 m3/h (125 l/min) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12642895 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 411544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00€
    1812.39€ / 1 pièces
    Économisez 237.61€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces pompes à membrane Welch standard non résistantes aux produits chimiques, caractérisées par une conception compacte, une longue durée de vie et une évacuation sans huile, sont conçues pour les applications aqueuses et standard.
  • Ces pompes à membrane non résistantes aux produits chimiques, caractérisées par une conception compacte, une longue durée de vie et une évacuation sans huile, sont conçues pour des applications aqueuses et standard. Les séries de membranes de Welch sont bien connues pour leur fonctionnement silencieux et en douceur. Il s’agit d’un résultat d’améliorations continues des produits et de relations étroites avec nos clients. Grâce à leur faible poids et leur conception compacte, les utilisateurs peuvent facilement déplacer la pompe et l’utiliser sur différentes applications / différents emplacements.
  • Selon les exigences spécifiques, Welch fournit 1, 2, 4 et 8 pompes à membrane. Elles sont disponibles en configuration à un ou plusieurs étages avec une vitesse de pompage contrôlée (Ecoflex) ou non. Les pompes à membrane Ecoflex sont équipées d’un système de contrôle du vide de pointe qui permet de varier la vitesse de pompage. Le vide peut être ajusté précisément en fonction des besoins individuels, avec pour résultat que le processus s’exécute plus efficacement et est reproductible. La réduction de pression supplémentaire permet la distillation de mélanges presque automatiquement et sans opération de fractionnement. Les pompes à membrane Ecoflex garantissent un équilibre économique et écologique positif, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation de 80 % maximum.
  • Applications : Applications physiques, étuve à vide, application industrielle, dessiccation, filtration, échantillonnage de gaz, pompe de support pour pompes turbomoléculaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensions (L x l x H) 200 x 260 x 150 mm
Modèle MP 101 V
Niveau sonore < 45 dB
Poids (impériale) 22,7 lb
Poids (métrique) 10,3 kg
Débit 1,1 m³ /heure.
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane
Nbre de têtes de pompe 4
Nbre d’étapes 4
Pression maximale <1 torr
Tension 230 V
À utiliser avec (application) Applications physiques, étuve à vide, application industrielle, dessiccation, filtration, échantillonnage de gaz, pompe de support pour pompes turbomoléculaires
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.