Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe standard pour injecteurs Rheodyne/Valco™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les seringues à aiguille fixe standard Thermo Scientific™ pour injecteurs Rheodyne/Valco permettent des injections manuelles simples, précises et reproductibles.
- Pointe carrée pour éviter d’endommager l’injecteur
- Large éventail de volumes
- Précision de la fabrication en verre borosilicaté et en acier inox
- Conception solide et marquages faciles à lire
Spécification
Spécification
| Description | 500uL |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique HPLC |
| Jetable | Non |
| Volume (métrique) | 500 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Injecteur |