Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’adaptateurs standard pour dispositif de transfert de liquides
Code produit 17800627 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tubulure:
1/4 in à 1/2 in Identifiant C-Flex 374
3/8 in à 1/2 in Identifiant C-Flex 374
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tubulure Conditionnement
17800627 1/4 in à 1/2 in Identifiant C-Flex 374 10 pièces
17820627 3/8 in à 1/2 in Identifiant C-Flex 374 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17800627 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH31088.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00€
    334.84€ / 10 pièces
    Économisez 70.16€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-02-2027
Simplifiez la connectivité des processus et améliorez l’efficacité pour la plupart des opérations de processus en amont et en aval.
Les produits d’assemblage de transfert de fluides standard s’interconnectent avec les systèmes BPC standard Labtainer Thermo Scientific, les systèmes BPC Productainer, les bioréacteurs à usage unique, les mélangeurs et les fermenteurs directement dans le local de production afin de fournir un ensemble complet de produits à usage unique et répondre aux besoins de votre installation ou de votre procédé. Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
  •  Un seul ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités de stock personnalisées, simplifie le processus de commande et réduit les exigences de stockage des produits
  • Plusieurs sites de fabrication garantissent la sécurité de l’approvisionnement des produits
  • Fabriqué conformément aux BPFa dans des installations propres certifiées ISO 7 pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l’aide de méthodes de test ISO, USP, EP et ASTM pour valider les performances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 1/4 in à 1/2 in Diamètre intérieur x paroi de 1/16 in à 1/8 in
Contenu et stockage Approuvé pour le stockage aux conditions ambiantes (15°C à 30°C).
Type de tubulure 1/4 in à 1/2 in Identifiant C-Flex 374
Taille de la tubulure Longueur : 2 m (20 in)